missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Growth Hormone Antibody (SPM106), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-54352UV
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Growth Hormone Monoclonal antibody specifically detects Growth Hormone in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Spécification
| Growth Hormone | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| GHIGHD1B, GHNGrowth hormone, GH-Nsomatotropin, growth hormone 1Pituitary growth hormone, hGH-N | |
| A recombinant fragment (around aa58-187) of human Growth Hormone (GH) protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P01241) | |
| 100 μg | |
| BiologicAll speciesy Active Proteins | |
| 2688 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF | |
| SPM106 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu