Learn More
Solution étalon de pollution de l’eau & des déchets de sol 5, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
150.75€ - 323.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 5 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD03792307 |
Numéro UN | UN3264 |
Qualité | Specpure™ |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11339198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042580.AE |
100 mL |
150.75€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346119
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042580.AP |
500 mL | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 5 | |
UN3264 | |
Liquide |
MFCD03792307 | |
Specpure™ |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P201-P202-P210-P222-P223-P231+P232-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P281-P302+P334-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H225-H250-H260-H304-H314-H335-H336-H361f-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only