Learn More
Solution étalon de pollution de l’eau & des déchets de sol 2, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
94.60€ - 231.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2 |
---|---|
Concentration | Matrix: 2% HNO3/tr. tartaric acid |
Numéro MDL | MFCD02091712 |
Numéro UN | UN3264 |
Qualité | Specpure™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11374267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036745.AE |
100 mL |
94.60€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11485190
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
500 mL |
231.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2 | |
MFCD02091712 | |
Specpure™ |
Matrix: 2% HNO3/tr. tartaric acid | |
UN3264 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P390
H290-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only