Learn More
Brand™ Raccords rodés
En PTFE. Les manchons de joint rodé sphérique BRAND™ s’adaptent parfaitement sans rebord saillant ce qui simplifie l’utilisation de clips d’assemblage. Le joint sans graisse ne contamine pas l’échantillon. Résistance chimique exceptionnelle à des températures de fonctionnement allant de -200 à 260°C.
Marque: Brand™ 51422
31.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En PTFE.
- Le joint sans graisse ne contamine pas l’échantillon.
- Résistance chimique exceptionnelle à des températures de fonctionnement allant de -200 à 260°C.
- Les manchons à paroi fine (0,05 mm d’épaisseur) sont parfaitement ajustés et n’ajoutent pas de volume.
- Une fois en place, les joints n’ont pas de bordure saillante pour simplifier l’utilisation des clips d’assemblage.
- Large gamme d’applications, y compris le vide à 0,1 mbar pour les évaporateurs rotatifs.
Specifications
Clips d’assemblage | |
Raccords rodés | |
–200 à 260°C | |
NS 29/32 |
PTFE | |
10/boîte | |
0,05mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction