Learn More
Microspec™ Sachets à zip
Click to view available options
Dimensions (L x l):
2 x 9 in
3 x 7,5 in
6 x 9 in
7,5 x 7,5 in
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Sachet à zip
- Stérile
- 1000/boîte
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Transport d’échantillons |
| Stérilité | Stérile |
| Description du film | PEBD |
| Nbre par carton | 1000 |
| Nb par paquet | 100 |
| Méthode de stérilisation | OEt |
| Dimensions (L x l) | 2 x 9 in |