Learn More
SPEX™ SamplePrep Ensembles d’accessoires pour flacons pour broyage
Contient tout le nécessaire pour utiliser des flacons pour broyage de taille petite/moyenne/grande dans le Freezer/Mill™ de grande taille 6870
Marque: SPEX™ SamplePrep 6870L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ensemble d’accessoires de petite taille
- Recommandé en cas d’utilisation de petits flacons de broyage dans le Freezer/Mill de grande taille
- Compatibles avec : Kit de flacons de broyage de petite taille 6751, kit de flacons en polycarbonate de petite taille 6761, kit de petits flacons de broyage sans chrome 6771
- Recommandé en cas d’utilisation de flacons de broyage de taille moyenne dans le Freezer/Mill de grande taille
- Compatibles avec : Kit de flacons de broyage de taille moyenne 6881, kit de flacons de broyage sans chrome de taille moyenne 6883, kit de flacons en polycarbonate de taille moyenne 6885
- Recommandé en cas d’utilisation de flacons de broyage de grande taille dans le Freezer/Mill de grande taille
- Compatibles avec : Kit de flacons de broyage de grande taille 6801, kit de flacons de broyage de grande taille sans chrome 6871
Spécification
Kit de broyage | |
Flacon de broyage SamplePrep™, kit de flacons | |
Extracteur ou ouvre-flacon de grande taille et rack pour flacons | |
Grande taille |