Learn More
IKA™ Chambres de broyage
Marque:  IKA™ 0002904100
Code produit. 10021081
  • 864.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Bol 250mL polycarbonate/acier inox chambre de broyage φ 72 x 112mm
• Accessoires obligatoires 35189
Spécification
Spécification
Chambre de broyage
Compatible avec le broyeur analytique de base A11
Entrée en acier inox
250 ml
PC
A11.4