Learn More
GRI 977143, Tocris Bioscience™
Code produit. 30001510
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Selective LPA2 receptor non-lipid agonist
Selective lysophosphatidic acid 2 (LPA2) receptor non-lipid agonist (EC50 = 3.3 μM). Does not activate other LPA GPCRs at concentrations up to 10 μM. Antiapoptotic; inhibits activation of caspases 3, 7, 8 and 9, Bax translocation and PARP-1 cleavage. Activates ERK1/2 survival pathway.
Identifiants chimiques
CAS 325850-81-5
Formule moléculaire C22H17NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 391.441
Clé InChI GMVZUCHUOYUMLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-m3l07r4zep, m3l07r4zep, 2-3-1,3-dioxo-1h-benz de isoquinolin-2 3h-yl propyl thio benzoic acid, 2-3-1,3-dioxo-1h-benzo de isoquinolin-2 3h-yl propyl thio benzoic acid, 2-3-1,3-dioxo-1h benzo de isoquinolin-2 3h-yl propyl thio benzoic acid, 2-3-1,3-dioxo-1h-benzo de isoquinolin-2 3h-yl propyl sulfanyl benzoic acid, 2-3-2,4-dioxo-3-azatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaen-3-yl propyl sulfanyl benzoic acid, 2-3-1,3-dioxo-1h,3h-benzo de isoquinolin-2-yl-propylsulfanyl-benzoic acid
CID PubChem 3114900
Nom IUPAC 2-[3-(1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-2-yl)propylsulfanyl]benzoic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)SCCCN2C(=O)C3=CC=CC4=C3C(=CC=C4)C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau GRI 977143
Quantité 10 mg
Poids de la formule 391.44
Pourcentage de pureté >98%