Learn More
Kimberly-Clark™ Essuie-tout en rouleau Hostess™ Standard
GREENER_CHOICE
Code produit. 10568252
Click to view available options
Dimensions (L x l):
190 m x 200 mm
Conditionnement:
6 rouleaux
Code produit. 10568252
Marque: Kimberly-Clark™ 6063
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les rouleaux d'essuie-mains en papier naturel 1 épaisseur sont fabriqués en Allemagne avec 100 % de fibres recyclées et sont certifiés par l'Ange bleu, le FSC et l'Écolabel européen pour la protection de l'environnement.
  • Les rouleaux d'essuie-mains en papier Hostess™ NATURA™ 1 épaisseur sont fabriqués en Allemagne
  • Essuie-mains en papier naturel et écologique fabriquées avec 100 % de fibres recyclées
  • Les essuie-mains en papier non blanchi sont une solution pratique, fiable et économique pour le séchage des mains
  • Ces essuie-mains jetables sont certifiés par l'Ange bleu, le FSC et l'Écolabel européen pour une meilleure protection de l'environnement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Serviette en rouleau standard
Longueur (impériale) 22,04 in
Longueur (métrique) 190 m
Largeur (impériale) 1.29 ft.
Largeur (métrique) 200 mm
Matériau Papier
Poids de base 9,595kg (21,109 lbs)
Certifications/Conformité ISO 14001, ISO 9001
Couleur Gris
Dimensions (L x l) 190 m x 200 mm
Format Rouleau
À utiliser avec (application) Practical, consistent and sustainable solution
À utiliser avec (équipement) Distributeur de rouleau pour essuie-mains Kimberly-Clark
Quantité d’emballage 6 rouleau
Épaisseur 1 pli