Learn More
Greiner Bio-One Tubes plasma avec héparine de lithium et gel
Pour les déterminations en chimie clinique et en immunochimie
29.10€ - 50.99€
Spécification
Additif | Héparinate de lithium |
---|---|
Type de bouchon | Bouchon de sécurité à tirer |
Couleur de bouchon | Vert avec anneau jaune |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15433180
|
Greiner Bio-One
455083 |
8 mL | 16 x 100 mm |
50.99€
50 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15442520
|
Greiner Bio-One
454008 |
4 mL | 13 x 75 mm |
45.53€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12046649
|
Greiner Bio-One
455083 |
8 mL | 16 x 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12036649
|
Greiner Bio-One
456087 |
5 mL | 13 x 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- La paroi interne du tube est recouverte d’héparine de lithium, un anticoagulant qui lie les antithrombines pour bloquer la cascade de coagulation produisant un échantillon de plasma
- Contiennent un gel barrière dans le tube qui se déplace vers le haut pour former une barrière stable séparant le plasma des cellules pendant la centrifugation ; le plasma peut être aspiré directement du tube, ce qui élimine le besoin de transfert
- Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
- Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
- Les tubes ont une durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
- Les bouchons de sécurité sans vis peuvent être retirés d’une légère traction
Spécification
Héparinate de lithium | |
Bouchon de sécurité à tirer | |
Vert avec anneau jaune |