Learn More
Greiner Bio-One Adaptateur Luer
Pour une utilisation avec des ensembles de prélèvement sanguin / Sécurité ou des aiguilles Luer dans le prélèvement sanguin de routine
Marque: Greiner Bio-One 450070
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stérile, à usage unique
- Fabriqués en acier inox et en polypropylène
- Équipé d’une soupape de sécurité à une extrémité
- L’étiquette perforée simplifie l’identification et sert de sceau d’intégrité
Spécification
Adaptateur Luer | |
Stérile | |
Oui | |
Soupape de sécurité à une extrémité |
Acier inox, PP | |
CE, OSHA | |
Ensembles de prélèvement sanguin / Sécurité ou aiguilles 20G Luer dans le prélèvement sanguin de routine | |
4°C à 25°C |