Learn More
Kimberly-Clark™ Lingettes nettoyantes WypAll™
Lingettes pré-imprégnées très pratiques, permettant le nettoyage sans savon, gel ou eau. Distribution hygiénique format par format par dévidage central pour réduire le gaspillage. Lingettes multi-usages parfaites pour nettoyer et essuyer les mains et une variété de surfaces.
Marque: Kimberly-Clark™ 7776
110.14 EUR valable jusqu'au 2024-11-01
Utilisez le code promo "24046" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lingettes pré-imprégnées permettant le nettoyage sans savon, gel ou eau
- Les lingettes ont un côté rugueux pour récurer et éliminer les saletés et un côté lisse pour essuyer et nettoyer
- 6 barils de 50 formats verts à 1 pli (300 formats au total). Dimensions des formats : 27 cm (L) x 27 cm (l)
- Le baril à dévidage central distribue les lingettes format par format pour réduire le gaspillage tout en respectant les normes d'hygiène
Spécification
Recharge de lingettes de nettoyage Wypall | |
270 mm | |
270 mm | |
4,672 kg (10,29 lb) | |
270 x 270 mm | |
6 Sachets x 75 feuilles |
10,63 in | |
10.6 in. | |
Papier | |
Vert | |
Pour le nettoyage des mains, des outils, des machines sans savon ni eau, la protection des mains, la réduction de la sécheresse cutanée, l’amélioration de l’hygiène | |
Non stérile |