Learn More
Christeyns™ Green'R Floor Cleaner
Click to view available options
Format:
Bidon
Flacon
Quantité:
2 x 5 l
250 x 20 ml
6 x 1 l
Conditionnement:
1 pièce
10L
250 pièces
Description
- Brille sans laisser de traces
- Non moussant
- Approuvé pour le contact alimentaire
Spécification
Spécification
| Type de produit | Neutral Detergent |
| Color-coded | No |
| Forme | Liquide concentré |
| pH | Neutre |
| Gamme de produits | Cleanware |
| Scent | Floral |
| Stérilité | Non stériles |
| Format | Bidon |
| Quantité | 2 x 5 l |