Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc naturel gris
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc naturel gris Deutsch Neumann™ conviennent à une utilisation générale.
Marque: Deutsch Neumann™ 1010150
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Description
- Conforme à la norme DIN 12 871
- Duromètre 40 Shore A
- Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Gris | |
45mm | |
59,5mm | |
Caoutchouc naturel |
Bouchon | |
50,5mm | |
1 de chaque |