Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc naturel gris
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc naturel gris Deutsch Neumann™ conviennent à une utilisation générale.
Marque:  Deutsch Neumann™ 1010131
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.03600kg
Code produit. 10560052
  • 9.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-09-2024
Description
  • Conformes à la norme DIN 12 871
  • Duromètre 40 Shore A
  • Disponible dans une large gamme de tailles
Spécification
Spécification
Gris
35 mm
38 mm
Caoutchouc naturel
Bouchon
31 mm
1/boîte