Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc naturel gris
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc naturel gris Deutsch Neumann™ conviennent à une utilisation générale.
Marque: Deutsch Neumann™ 1010194
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme DIN 12 871
- Duromètre 40 Shore A
- Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
65mm | |
Gris | |
107 mm | |
Bouchon |
1/boîte | |
94 mm | |
Caoutchouc naturel |