Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc naturel gris
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc naturel gris Deutsch Neumann™ conviennent à une utilisation générale.
Marque: Deutsch Neumann™ 1010103
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00090kg
Description
- Conforme à la norme DIN 12 871
- Duromètre 40 Shore A
- Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Gris | |
15mm | |
6,5mm | |
Caoutchouc naturel |
Bouchon | |
3,5mm | |
1 de chaque |