Learn More
Wheaton™ Bouchon ultra pur à col droit
Offrent une pureté chimique extrêmement élevée et une faible perméabilité aux gaz. Les bouchons ultra purs à col droit Wheaton™ sont fabriqués à partir d’une formule de bromobutyl ultra pure.
367.00€ - 544.00€
Spécification
Description | Lisse |
---|---|
Couleur | Gris |
Matériau | Caoutchouc butyl |
Type de produit | Bouchon |
Quantité | 1000/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11742068
|
Wheaton™
700014 |
13 mm |
367.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11732068
|
Wheaton™
700006G |
20 mm |
544.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Autoclavables
- Faible taux de matières extractibles
- Exempts de latex, nitrosamine et 2-MCBT (2-mercaptobenzothiazole)
- Compatibles avec des applications telles que l’eau pour injection (EPI) dans lesquelles le caoutchouc extractible peut entraîner des problèmes
Spécification
Lisse | |
Caoutchouc butyl | |
1000/boîte |
Gris | |
Bouchon |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Wheaton™ Bouchon ultra pur à col droit