Learn More
Bande en graphite, tresse carrée, 0,56 mm (0,022 po) d’épaisseur x 100 mm (3,94po) de largeur, 99,9 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11381188
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00144065
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite tape
Note relative au nom Square weave, 0.56mm (0.022 in.) thick x 100mm (3.94 in.) wide
Quantité 25 cm
Pourcentage de pureté 99.9%