Learn More
Tige en graphite, recouverte de pyrolyse, 2 mm (0,08 po) de diamètre x 152 mm (6 po) de long, Thermo Scientific Chemicals
135.68€ - 552.75€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Graphite rod |
---|---|
Note relative au nom | Pyrolytic coated, 2mm (0.08 in.) dia. x 152mm (6 in.) long |
Numéro MDL | MFCD00144065 |
Informations sur la solubilité | It is insoluble in water. |
Forme physique | Tige |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15436545
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043670.KG |
1 Pc. |
135.68€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15446545
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043670.KJ |
5 Pc. |
552.75€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Graphite rod, is suitable for making: Anodes, Electrodes, Heating elements, Crucibles, Molds & Ingots, Hot press dies, Gas nozzles, Lubrication sticks, Bushings & bearings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Graphite rod | |
MFCD00144065 | |
Tige |
Pyrolytic coated, 2mm (0.08 in.) dia. x 152mm (6 in.) long | |
It is insoluble in water. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante