Learn More
Thermo Scientific Chemicals Couvercle creuset de fusion en graphite
Code produit. 15473875
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
2,54cm
3,2cm
Quantité:
15/boîte
Description:
Pour le n° de commande 14747
Pour le n° de commande 40794
Conditionnement:
15 pièces
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15473875
Marque: Thermo Scientific Chemicals 042315.UA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Graphite is used for casting and polishing purposes, moulding & Carbon addition in steel industries. It is also used for smooth casting iron, copper base alloys and aluminum base alloy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pour le n° de commande 40794
Matériau Graphite
Quantité 15/boîte
Diamètre (métrique) externe 2,54cm
Product Type Couvercle creuset de fusion en graphite