Learn More
Feutre de graphite, 99,9 % (base métallique), Alfa Aesar™
Forme : Environ .9.2 g/10 x 10 cm
49.23€ - 126.00€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00144065
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11386938
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014630.RR
10 x 10 cm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11396938
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014630.RY
25 x 25 cm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00144065
Spécification
Graphite felt
Gris à noir
99.9% (Metal basis)
MFCD00144065
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante