Learn More
Cole-Parmer™ Papier pour enregistreur graphique de contrôle
Code produit. 12200399 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Quantité:
6/boîte
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 12200399
Marque: Cole-Parmer™ 0838640
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type de produit Papier pour enregistreur graphique
Longueur (métrique) 3 m
Quantité 6/boîte
Largeur (métrique) 250 mm