Learn More
asecos™ Granulat grain grossier universel
Code produit. p-200003741 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
20 kg
60 kg
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Code produit. 17846476
Marque: asecos™ 9956
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour la prise des huiles, des bases, des lipides, des carburants et des vernis etc.
  • 1-3 mm de granulométrie
  • Sac de 20 kg lie jusqu’à 16 l de mazout
  • Convient pour les surfaces solides
  • Résistance optimale au glissement, même en cas de saturation totale
  • Pour l’intérieur et l’extérieur
Spécification
Matériau Loose Particulate
Type Granulés absorbants
Poids (impériale) 44.09 lb.
Poids (métrique) 20 kg