Learn More
Grant Instruments™ Bloc de rechange pour agitateur thermostaté PHMT
Peut contenir jusqu’à 32 microtubes ou une microplaque à 96 puits pour agitateur thermique série PHMT
377.00€ - 385.00€
Spécification
Plage de températures (métrique) 5°C à 100°C
Type Bloc
Stabilité de la température ± 0,1°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Capacité (métrique) À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
15241226
Afficher les documents
Grant Instruments™
PSC32
0.2 ml 20 microtubes de 0,2 ml
377.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15123706
Afficher les documents
Grant Instruments™
PSC24N
1.5 ml 24 microtubes de 1,5 ml
385.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12942968
Afficher les documents
Grant Instruments™
PSC24
2 ml 24 microtubes de 2,0 ml
377.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12955511
Afficher les documents
Grant Instruments™
PSC18
0.05 ml 20 microtubes de 0,5 ml plus 12 microtubes de 1,5 ml
377.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12954587
Afficher les documents
Grant Instruments™
PSC96
0.02 ml Microplaques à 96 puits (0,2 ml)
377.00€
1 pièce
En stock
Description
Bloc supplémentaire / de rechange pour agitateur thermique série PHMT pour microtubes et microplaques
  • PSC18 : Peut contenir 20 microtubes de 0,5 ml et 12 microtubes de 1,5 ml
  • PSC24 : Peut contenir 24 microtubes de 2,0 ml
  • PSC24N : Peut contenir 24 microtubes de 1,5 ml
  • PSC32 : Peut contenir 20 microtubes de 0,2 ml et 12 microtubes de 1,5 ml
  • PSC96 : Peut contenir une microplaque 96 puits
Spécification
Spécification
5°C à 100°C
Bloc
± 0,1°C