Learn More
Grant Instruments™ Rotors de rechange Grant Bio™
Incluent des microtubes. Pour une utilisation avec les centrifugeuses de paillasse série PVC
47.15€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15211236
|
Grant Instruments™
R-05-02 |
Microtubes 12 x 0,5 ml et 12 x 0,2 ml |
47.15€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15201236
|
Grant Instruments™
R-15 |
12 microtubes de 1,5 ml |
47.15€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pour une utilisation avec les centrifugeuses de paillasse série PVC
- Inclut des microtubes
- R-05-02 : Rotor de rechange pour microtubes 12 x 0,5 ml et 12 x 0,2 ml
- R-15 : Rotor de rechange pour microtubes 12 x 1,5 ml
Spécification
Rotor |