Learn More
Grant Instruments™ Densitomètre Grant Bio™
Code produit. p-8328237
Click to view available options
Plage:
0,00 à 15,00 McFarland
0,3 à 15,0 McFarland
Type d’affichage:
LCD
LED
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11441078
Marque: Grant Instruments™ DEN1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mesure la turbidité des suspensions cellulaires dans une grande variété d’applications des sciences de la vie. Le densitomètre Grant Instruments™ est conçu et étalonné en usine pour mesurer la turbidité dans la plage comprise entre 0,5 et 4,0 unités McFarland (DEN-1), 0,0 et > 7,5 unités McFarland (DEN-1B) avec un faible écart type.
  • Plage de mesures : 0,30 à 15,0 unités McFarland (DEN-1), 0,0 à 6,0 unités McFarland (DEN-1B)
  • Durée de mesure : 1 seconde
  • Précision : ±3%
  • Mesures affichées de manière pratique en unités McFarland et clairement visible sur l’affichage LED lumineux
  • Étalonné en usine - conserve les valeurs d’étalonnage sans alimentation électrique
  • Peut être étalonné par l’utilisateur selon les normes commerciales ou les suspensions cellulaires préparées en laboratoire
  • Conçu pour des tubes d’un dia. ext. de 18 mm
  • Peut également accueillir des tubes de 16 mm grâce à l’adaptateur de tube D-16 en option
  • Conception extrêmement compacte avec un faible encombrement et un profil bas qui permettent de l’intégrer facilement dans le plus petit espace de travail
  • DEN-1b - alimenté par 3 piles AAA ou par une source d’alimentation externe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Source lumineuse LED
Type d’affichage LED
Taille de l’échantillon ge;2
Précision ± 3%
Plage 0,3 à 15,0 McFarland
Turbidité 0,3 à 15,0 (unités McFarland)
Dimensions (L x l x H) 115 x 165 x 75 mm
Largeur (métrique) 165 mm
Hauteur (métrique) 75 mm
Alimentation électrique Tension d’entrée CA 120/230 V, 50/60 Hz, tension de sortie CC 12 V
Tension 12 V
Température (métrique) en fonctionnement 4°C à 40°C
Poids (métrique) 0,7 kg
Garantie 2 ans