Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Solution iodée de Gram
Code produit. p-8000397
Click to view available options
Quantité:
2 l
Code produit. 12966287
Marque: Pro-Lab Diagnostics™ PL.7005
À utiliser pour effectuer facilement une coloration de Gram des bactéries. Les solutions concentrées d’iode de Gram Pro-Lab Diagnostics™ sont concentrées 10 fois pour donner un colorant prêt à l’emploi lors de la dilution.
  • Pro-Lab Diagnostics offre toute une gamme de solutions de coloration microbiologique concentrées et prêtes à l’emploi
  • Les solutions sont proposées en plusieurs formats pratiques et économiques. 
  • Tous les colorants sont fabriqués conformément à l’ensemble des exigences réglementaires en vigueur
  • Marquage CE
Spécification
Type de solution Réactif
Type Iode de Gram
Quantité 2 l
Certifications/Conformité (CE) N° 1907/2006, annexe II, (UE) N° 453/2010, marquage CE
Format Liquide
À utiliser avec (application) Pour la coloration de Gram
Couleur Marron foncé
Composition Éthanol
Type de coloration Coloration de Gram