Learn More
Honeywell™ Gant de conduite en cuir fleur
Click to view available options
Dimensions:
8
9
11
Description
- Cuir de vachette
- Dos élastique
- Coupe Gunn
- Pouce latéral
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CATÉGORIE CE II Risques intermédiaires, Normes de base CEE 420-03, Risques mécaniques EN 388-03, Catégorie CE EPI 2, Assurance qualité ISO 9001/2000, Numéro de certificat CE N°0075/797/162/12/06/0358, Numéro d’attestation CE N°0075/797/162/12/06/0358 |
Certifications / conformité (Europe) | Catégorie CE : II, risques intermédiaires, conformément à : Normes de base CEE EN 420-03 et risques mécaniques EN 388-16 |
Classification | Dextérité :5 |
Style de coupe | Gunn |
Coating Material | Cuir |
Couleur | Blanc |
Cut Resistance Rating | 1 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Cuir fleur de vachette |
Type de produit | Gants de conduite |