Learn More
3M™ Éliminateur de graffitis 1500
Un moyen sûr et simple d’éliminer les graffitis inesthétiques des surfaces en plastique, peintes ou vernie.
251.00€ - 861.00€
Spécification
Type de produit | Éliminateur de graffitis |
---|---|
Forme | Liquide |
À utiliser avec (application) | Élimination de graffitis |
À utiliser avec (équipement) | Surfaces en plastique, peintes ou vernies |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17159340
|
3M™
7000082043 |
500 mL |
251.00€
4 bouteilles |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17169340
|
3M™
7000082045 |
5 L |
861.00€
4 bouteilles |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Graffiti remover for plastic, painted or varnished surfaces
- Effective against aerosol spray paint, permanent markers, lipstick, crayon, and emulsion paint
- The solvent’s liquid form allows for quick penetration and rapid breakdown of graffiti
- Does not contain NEP (N-Ethyl-pyrrolidone) or NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone) used in other graffiti removers, which can pose a significant risk to health
- Has minimal odor, enhancing user comfort and efficiency unlike traditional chemical removers which emit powerful odors and harmful vapors
- Low environmental impact since the product does not contain aromatic, aliphatic, or chlorinated solvents
Spécification
Éliminateur de graffitis | |
Liquide | |
Élimination de graffitis | |
Surfaces en plastique, peintes ou vernies |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 3M Graffiti Remover 1500
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, benzyl alcohol, (2-Methoxymethylethoxy)propanol, Fatty acids, C16-18, 3-b
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Éliminateur de graffitis 1500