Learn More
Kartell™ Flacons carrés à col large gradués
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Description
Conçus avec un col large facilitant le remplissage et le vidage de liquide ou de poudre.Les flacons carrés à col large gradués en PE Kartell™ offrent un faible encombrement et conviennent parfaitement au stockage à long terme.
- Les graduations approximatives permettent un remplissage reproductible sans utiliser de bouteilles ou de bécher
- Les bouchons faciles à saisir peuvent être fixés pour plus de sécurité
- Convient aux denrées alimentaires conformément au
- Règlement CE 1935 / 2004
- Règlement CE 10 / 2011
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Diamètre (métrique) externe du col | 34,5mm |
Dimensions (L x l x H) | 60 x 57 x 110 mm |
Matériau | Polyéthylène |
Graduations | 50 ml |
Certifications/Conformité | Règlementation de l’UE 1935/2004, règlementation de l’UE 10/2011 |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Easy Grip |