Learn More
Sampling Systems™ Graduated SteriWare Beakers
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2 L
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Description
- Made from food grade, FDA and EC compliant polypropylene
- Available sterile and non-sterile
- Wide range of sizes
- 100% manufactured and packed in a cleanroom
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 mL |
Matériau | Polypropylene |
Stérilité | Non stérile |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Single-use |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | FDA |
Scale | Échelle moulée |
Modèle | Low Form |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ Graduated SteriWare Beakers >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu