Learn More
Gilac™ Graduated Round Bucket with Stainless Steel Handle
Graduated Round Bucket with Stainless Steel Handle is a highly durable food bucket with graduation.
25.97€
Spécification
Matériau de la poignée | Stainless Steel |
---|---|
Hauteur (impériale) | 12.6 in. |
Hauteur (métrique) | 320 mm |
Comprend | Bucket and Handle |
Quantité | 14 L |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17938931
|
Gilac™
G615521 |
Color: White |
25.97€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17908661
|
Gilac™
G615577 |
Color: Gray |
25.97€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Food bucket with graduation.
- Highly durable.
- Anti-wear skirt for increased product durability.
- Made from low density polyethylene making it highly resistant.
- Stainless steel handle.
- External dimensions include handles.
Spécification
Stainless Steel | |
320 mm | |
14 L |
12.6 in. | |
Bucket and Handle |