Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées avec piston
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage. Les pipettes graduées Hirschmann Instruments™ avec piston sont équipées d’une graduation ambrée.
Marque: Hirschmann™ 1190175
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
- Graduées pour basculer
- Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Oui | |
0,2 ml | |
1/boîte | |
530 mm |
Ambré | |
Graduations ambrées permanentes avec couleur de diffusion argentée | |
50 ml | |
Pipette graduée |