Learn More
Gravis Flacons ronds moyens gradués à vide et ionisés
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
500 ml
1000 ml
Nb par paquet:
24/boîte
33/boîte
80/boîte
Description
- Disponibles en plusieurs capacités
- Large col pour une facilité d’accès au contenu
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 35 mm |
Matériau | Verre sodocalcique |
Nb par paquet | 33/boîte |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 155 mm |
Type de produit | Flacon à col large |
Diamètre (métrique) | 81mm |