missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KARTELL Graduated Burette

This Graduated Burette is highly precise and ideal for routine work.

Marque:  KARTELL 0199700

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10632322

  • 113.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • High precison plastic burettes (according to DIN 12.700 standards - Class B), particularly useful for routine work to eliminate the danger of glass breakages.
  • The combination of different plastic materials (PMMA, PTFE, FEP) provides good resistance to chemicals.
  • The stopcock assembly is moulded in one piece, with FEP key; requiring no lubricant and providing a leak-proof seal.
Spécification

Spécification

10 mL
Acrylic
22.83 in.
Graduated Buret
580 mm
0.1 mL
PTFE
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis