Learn More
De Buyer™ Seau gradué en acier inoxydable
Rincez, transportez ou stockez des substances avec le seau gradué en acier inoxydable De Buyertrade;. Il est utile pour tous les types de tâches à l’intérieur et à l’extérieur du laboratoire.
Marque: De Buyer™ 3274.15N
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.16000kg
Description
- Acier inox
- Capacités de 10 litres et 15 litres
- 1 de chaque
- Avec rebord
Spécification
Seau gradué | |
Oui | |
23.5 cm |
15 L | |
30.5 cm | |
34 cm |