Learn More
Advantec™ Filtres de qualité GF75 en fibre de verre
Filtres en fibre de verre de qualité GF75 pour les études analytiques ou gravimétriques.
Marque: Advantec™ 06656-24
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.03175kg
Description
- Microfibre de verre
- Rétention la plus élevée
- Filtre les précipités de protéines très fins
- Clarifie les solutions chimiquement agressives
Spécification
Microfibre de verre | |
GF7525MM | |
GF75 | |
Rond | |
25 mm |
0,3 μm | |
Filtration à haute rétention de précipités de protéines très fins et clarification de solutions chimiquement agressives. Pour les études analytiques ou gravimétriques. | |
100/Boîte | |
25 mm |