Learn More
Fisherbrand™ Papier de stérilisation grade 926
Utilisé comme emballage pour vêtements médicaux.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Poids : 60 g/m2
- Papier crêpé
Applications :
- pour la stérilisation à la vapeur, aux gaz, par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Autoclavable | |
Green | |
Emballage des vêtements médicaux, des instruments chirurgicaux et d’autres articles utilisés pour la stérilisation aux rayons gamma, à la vapeur et au gaz | |
Sterilization Paper | |
926 | |
250/boîte |
EN 868-2 | |
75 x 75 cm | |
75 cm | |
60 g/m2 | |
Paper | |
75 cm |