Learn More
Fisherbrand™ Papier de stérilisation grade 926
Utilisé comme emballage pour vêtements médicaux.
Marque: Fisherbrand™ 0926F00025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Poids : 60 g/m2
- Papier crêpé
Applications :
- pour la stérilisation à la vapeur, aux gaz, par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Autoclavable | |
Green | |
Emballage des vêtements médicaux, des instruments chirurgicaux et d’autres articles utilisés pour la stérilisation aux rayons gamma, à la vapeur et au gaz | |
Papier de stérilisation | |
926 | |
250/boîte |
EN 868-2 | |
90 x 90 cm | |
90 cm | |
60 g/m2 | |
Papier | |
900 mm |