Learn More
Fisherbrand™ Papier de stérilisation grade 925
Utilisé comme emballage pour vêtements médicaux.
Marque: Fisherbrand™ 0925F00022
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Papier stérilisation• Conforme EN 868-2
• Conditionnement de linge ou autres articles avant stérilisation chaleur humide
• Feuille
Spécification
Autoclavable | |
Blanc | |
50 cm | |
60 g/m2 | |
Papier | |
50 cm |
EN 868-2 | |
Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization | |
Papier de stérilisation | |
925 | |
500 Pk. |