Learn More
Fisherbrand™ Papier réactif
Utilisé pour les analyses générales.
Marque: Fisherbrand™ 0912S00525
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contrôle général des réactions acides ou alcalines
Couleur :
- Bleu Litmus : Bleu à rouge
- Litmus neutre : Violet à bleu / rouge
- Rouge Litmus : Rouge à bleu
Applications :
- Détermination rapide de la valeur de pH pour les applications industrielles
- Analyse générale dans les établissements scolaires
- Utilisation en formation
Spécification
Blanc | |
Détermination rapide de la valeur de pH pour les applications industrielles, l’analyse générale dans les établissements scolaires et la formation | |
Papier amidonné d’iodure de potassium | |
10 mm |
Tube | |
Lot de 200 | |
60 mm |