Learn More
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH universel qualité 911
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de pH:
1 à 11
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Papier filtre imprégné avec un ou plusieurs indicateurs de pH colorés
- Trempez le papier dans le liquide à tester pendant quelques secondes et retirez-le de la solution de test, puis comparez les couleurs obtenues avec le guide des couleurs imprimé sur le couvercle
- Livré sous forme de rouleau distributeur de 5 m
- Gamme de pH de 1 à 11
Spécification
Spécification
| Plage de pH | 1 à 11 |
| À utiliser avec (application) | Mesure du pH |
| Quantité | Rouleau de 5 m |
| Méthode de test | Bandelettes indicatrices |