Learn More
Fisherbrand™ Papier de transfert à usage spécial grade 903
Détermination de l’absorption d’eau.
9.50€ - 166.00€
Spécification
Épaisseur (métrique) 0.4 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 13
Code produit Marque Format Longueur (métrique) Largeur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Format Longueur (métrique) Largeur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11745485
Afficher les documents
Fisherbrand™
0903F00021
Sheet 130 mm 130 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11759835
Afficher les documents
Fisherbrand™
0903F00022
Sheet 120 mm 120 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11769835
Afficher les documents
Fisherbrand™
0903F00023
Sheet 150 mm 150 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11749895
Afficher les documents
Fisherbrand™
0903F00037
Feuille 160 mm 160 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11789835
Afficher les documents
Fisherbrand™
0903F00026
Sheet 220 mm 220 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11779835
Afficher les documents
Fisherbrand™
0903F00024
Sheet 170 mm 170 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11709845
Afficher les documents
Fisherbrand™
0903F00028
Sheet 250 mm 250 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11779885
Afficher les documents
Fisherbrand™
0903F00029
Sheet 300 mm 250 mm N/A
N/A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
11799835
Afficher les documents
Fisherbrand™
0903F00027
Sheet 230 mm 230 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11709895
Afficher les documents
Fisherbrand™
0903F00032
Sheet 350 mm 350 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11729895
Afficher les documents
Fisherbrand™
0903F00034
Feuille 500 mm 500 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11739895
Afficher les documents
Fisherbrand™
0903F00035
Sheet 650 mm 500 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11899022
Afficher les documents
Fisherbrand™
0903F00025
200 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Poids : 255 g/m2
  • Absorption : 490 ml/cm2
  • Épaisseur : 0,40mm
  • Absorption capillaire : De 75 à 85 mm (Klemm)
Applications :
  • Détermination de l’absorption d’eau dans la production de papier de format selon la méthode Cobb
  • Test de la formation de feuilles dans l’industrie de la pâte de cellulose
Certifications
ISO EN 20535
Spécification
Spécification
0.4 mm