Learn More
Fisherbrand™ Papier de protection de surface de grade 606
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 m
570 mm
600 mm
Largeur (métrique):
0,49m
0,6m
0,92m
460 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Description
Applications :
- Capacité d’absorption : 200 g/m2
- Protège les paillasses de laboratoire contre les liquides acides, toxiques, corrosifs et radioactifs et les impacts de verre
- Facilite la récupération des matériaux de grande valeur tels que les métaux précieux
- Protection et aménagement des cages d’animaux
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier de protection de surface |
| Matériau | Papier |
| Absorbance | Oui |
| Longueur (métrique) | 50 m |
| Largeur (métrique) | 0,92m |
| Matière absorbante | Polyéthylène |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Protection des paillasses de laboratoire contre les liquides acides, toxiques, corrosifs et radioactifs et les impacts |
| Quantité | Rouleau de 1 |