Learn More
Fisherbrand™ Papier de protection de surface de grade 606
Tous les produits Fisherbrand Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longueur (métrique):
50 m
570 mm
600 mm
Largeur (métrique):
0,49m
0,6m
0,92m
460 mm
500 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
50 pièces
Specifications
Specifications
| Type de produit | Papier de protection de surface |
| Matériau | Papier |
| Absorbance | 200 mL/m2 |
| Longueur (métrique) | 570 mm |
| Largeur (métrique) | 460 mm |
| Matière absorbante | Polyéthylène |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Protection des paillasses de laboratoire contre les liquides acides, toxiques, corrosifs et radioactifs et les impacts |
| Nb par paquet | 50/boîte |
| Quantité | 50/boîte |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction