Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre à usage général en cellulose, calibre 600
Utilisé dans les écoles et comme papier protecteur de paillasse. Le papier filtre à usage général en cellulose calibre 600 Fisherbrand™ est économique.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 6.68700kg
Code produit. 11788503
  • 123.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 07-08-2024
Description
Applications :
  • Utilisé dans les hôpitaux, laboratoires de recherche, écoles, industries chimiques, industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentaires
Spécification
Spécification
Feuille
10 à 20 μm
Papier filtre économique utilisé dans les écoles et comme papier protecteur de paillasse
100/boîte
520 x 420 mm
420 mm
Cellulose
10 à 20 μm
600
0,15 mm
520 mm