Learn More
Fisherbrand™ Papier de chromatographie grade 508
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
570 mm
Largeur (métrique):
200 mm
460 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
Applications :
- Utilisé pour la séparation et l’identification d’additifs dans les aliments
- Aide à la détermination de la teneur en acide malique dans les vins causés par la fermentation
Spécification
Spécification
| Épaisseur du film | 0,35 mm |
| À utiliser avec (application) | Convient aux travaux de chromatographie et d’électrophorèse |
| Format | Feuille |
| Qualité | 508 |
| Matériau | Papier |
| Largeur (métrique) | 200 mm |
| Débit | 115 mm/30 min. |
| Longueur (métrique) | 200 mm |