Learn More
Sartorius™ Papiers séparateurs de phase imprégnés de silicone de qualité 480
Imprégnés de silicone stable, ils sont hydrophobes. Les papiers séparateurs de phase imprégnés de silicone de calibre 480 Sartorius™ éliminent la nécessité d’utiliser des entonnoirs de séparation.
Marque: Sartorius™ FT-3-602-185
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Retient l’eau et permet aux solvants de passer au travers
- Le débit s’arrête automatiquement lorsque la totalité du solvant s’est écoulée
Applications :
- Filtration des solvants organiques contaminés par l’eau pour séparer la phase aqueuse de la phase organique
- Filtration de solvants d’extraction dans des laboratoires cliniques ou médicaux
- Séparation des émulsions formées au cours de l’extraction de produits végétaux aqueux ou de solutions médicamenteuses
Spécification
Disque | |
Papier spécial permettant de séparer la phase aqueuse de la phase organique | |
100/boîte | |
Papier filtre qualitatif |
Imprégné de silicone | |
480 | |
0,19 mm | |
185 mm |