Learn More
Cytiva Grade 3MM Chr Filter Paper for Blotting
Filter paper for blotting
Marque:  Cytiva 3030-928
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 3.74000kg
Code produit. 15520113
  • 560.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 28-01-2025
Description
  • Grade 3MM Chr
  • Carré
Spécification
Spécification
60 x 60 cm
60 cm
60 cm
Papier filtre pour le transfert
Grade 3MM Chr